Learn More
Solución de hidróxido de potasio, 0,1 M, Chem-Lab
Código de producto. 11903193
Click to view available options
Disolvente o matriz:
Ethanol
IPA (2-Propanol)
Water
pH:
13
14
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. 11903193
Marca: Chem-Lab CL05.1125.1000
Se utiliza como titulador en el análisis volumétrico. La solución de hidróxido de potasio, 0,1 M, Chem-Lab es un reactivo de laboratorio que tiene 5,612 g de KOH por 1 l de disolvente. Tiene una naturaleza muy ácida y es altamente corrosiva cuando se manipula. Se pueden seleccionar disolventes de alcohol o matriz de agua.
La solución de hidróxido de potasio es un conductor eficaz. Asimismo, las soluciones alcohólicas son altamente inflamables. Se utiliza en la producción de otros compuestos de potasio y como electrolito en pilas alcalinas, como las utilizadas en los mandos a distancia del televisor. Se utiliza en la fabricación de jabones líquidos y en la producción de biodiésel. También se puede utilizar en agentes desinfectantes para superficies que resistan la corrosión de KOH, en la cremación química y para identificar algunas especies de hongos.
CAS 1310-58-3, 64-17-5
Fórmula molecular HKO
Peso molecular (g/mol) 56.11
Número MDL MFCD00003553
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Especificaciones
pH 14
Color Colorless
Punto de ebullición 79°C
Punto de fusión -117°C
Concentración 5.612g KOH/1L solvent
Densidad 0.84g/mL
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Información de solubilidad Soluble in Water
Cantidad 1 L
Nombre IUPAC hidróxido de potasio
Límite de explosión 3.5–15.0% (V)
Temperatura de inflamación 12°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.07g/mol
Normalidad 0.1 N (±0.0002/20°C)
Olor Ethanolic
Disolvente o matriz Ethanol
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potasio hidróxido 0.1 mol/l en Etanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium hydroxide,ethanol