Learn More
Solución estandarizada de hidróxido de potasio, 0,1 N en metanol, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium hydroxide Standardized Solution |
Color | Incolora |
Número UN | UN1992 |
Concentración | 0.1N in methanol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 56.11 |
Olor | Like alcohol |
Cantidad | 1 L |
Forma física | Líquido |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
P16L514 | Certificado de análisis | 26/03/2025 | 042734.M4,042734.K2,042734.K7 |
M31L515 | Certificado de análisis | 20/02/2025 | 042734.M4,042734.K2,042734.K7 |
Z27K503 | Certificado de análisis | 23/01/2025 | 042734.K2,042734.M4,042734.K7 |
Z27K502 | Certificado de análisis | 23/01/2025 | 042734.K2,042734.M4,042734.K7 |
X23K504 | Certificado de análisis | 20/11/2024 | 042734.K2,042734.M4,042734.K7 |
Seguridad y manipulación
- Potassium hydroxide, 0.1N Standardized Solution in methanol
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Methanol