Learn More
Hidróxido de potasio, 1 M, Chem Lab™ Código de producto.: 11973173
Hidróxido de potasio, 1 M, Chem Lab™
Código de producto. 11973173
5 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Código de producto. 11973173
Marca: Chem Lab CL05.1108.5500
Especificaciones
pH >13
Color Colorless
Concentración 56.11g KOH/l H2O = 1 N (±0.002/20°C
Densidad 1.05g/mL
Información de solubilidad Soluble in Water
Cantidad 5 L
Olor Odorless
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hydroxide 1 mol/l
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium hydroxide
Título del producto
Hidróxido de potasio, 1 M, Chem Lab™ >