Descripción
- Entre los protocolos de ensayo rigurosos pueden incluirse el análisis de trazas metálicas y las pruebas de idoneidad especializadas, como hibridomas o embriones de ratón
- Incluye formulaciones específicas para aplicaciones, como tabletas y soluciones preparadas.
Especificaciones
Especificaciones
| pH | 14 at 20°C |
| Color | Incolora |
| Punto de ebullición | 1327°C at 1,013 hPa |
| Punto de fusión | 360°C |
| Información de solubilidad | 1120g/L at 20°C |
| Cantidad | 250 g |
| Porcentaje de pureza | ≥85% (KOH basis) |
| Olor | Odorless |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Presión de vapor | 1mmHg (719°C) |
| Mostrar más |