Learn More
Hidróxido de potasio, extrapuro, SLR, escamas, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Especificaciones
Especificaciones
pH | 13.5 |
Color | Blanco |
Punto de ebullición | 1320°C |
CAS | 1310-58-3 |
Punto de fusión | 360°C |
Fórmula molecular | HKO |
Número MDL | MFCD00003553 |
Sinónimo | potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 |
Clave InChI | KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M |
Cantidad | 1 kg |
Mostrar más |
Videos
-
Fisher Chemical Potassium hydroxide 85+%, extra pure, flakes, SpeciFied
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potassium hydroxide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.
Título del producto
Hidróxido de potasio, extrapuro, SLR, escamas, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido