Learn More
Hidróxido de potasio, escamas, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443127
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
Código de producto. 15443127
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16199.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
Potassium hydroxide acts as the precursor for most of the soft and liquid soaps, and for numerous potassium-containing chemicals. It is widely used in the manufacture of detergents, fertilizer, rayon, paper, dyestuffs, various drugs, drug intermediates, fine chemicals, and petroleum products. In the field of organic chemistry, potassium hydroxide acts as a base, and is used in the synthesis of several organic compounds. Further it finds application as an electrolyte in alkaline batteries, which are based on nickel-cadmium, nickel-hydrogen and manganese dioxide-zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidróxido de potasio actúa como precursor para la mayoría de los jabones suaves y líquidos y para numerosos químicos que contienen potasio. Se utiliza ampliamente en la fabricación de detergentes, fertilizantes, rayón, papel, colorantes, varios fármacos, productos intermedios de fármacos, productos químicos finos y productos derivados del petróleo. En el campo de la química orgánica, el hidróxido de potasio actúa como base, y se utiliza en la síntesis de varios compuestos orgánicos. Además, se aplica como electrolito en pilas alcalinas, que se basan en níquel-cadmio, níquel-hidrógeno y dióxido de manganeso-zinc.
Solubilidad
Fácilmente soluble en agua. Soluble en etanol.
Notas
Incompatible con ácidos, compuestos nitrosos, metales alcalinos, magnesio, cobre, halógenos, azidas y anhídridos. El contacto con aluminio, estaño y zinc libera gas de hidrógeno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-58-3
Fórmula molecular HKO
Peso molecular (g/mol) 56.11
Número MDL MFCD00003553
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC hidróxido de potasio
SMILES [OH-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydroxide
pH 13.5
Punto de ebullición 1320°C to 1324°C
Punto de fusión 360°C
Densidad 2.044
Información de solubilidad Freely soluble in water. Soluble in ethanol.
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.11
Olor Odorless
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium hydroxide