Learn More
Hidróxido de potasio, puro, solución al 48-50 %, licor, Fisher Chemical Código de producto.: 10080310
Hidróxido de potasio, puro, solución al 48-50 %, licor, Fisher Chemical
Código de producto. 10080310
2.5 L
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Código de producto. 10080310
Marca: Fisher Chemical P/5645/17
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
pH 12
Color Incolora
CAS 1310-58-3
Punto de fusión -28.8°C
Fórmula molecular HKO
Número MDL MFCD00003553
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 2.5 L
SMILES [OH-].[K+]
Nombre IUPAC potasio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.11g/mol
Envase Frasco de plástico HDPE
Densidad del vapor > 1.0
Presión de vapor 2.6mmHg at 20°C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hydroxide, 30-50% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium hydroxide
Título del producto
Hidróxido de potasio, puro, solución al 48-50 %, licor, Fisher Chemical >