Learn More
Solución de hidróxido de potasio, 0,1 M, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15684820
compliance-icons
Solución de hidróxido de potasio, 0,1 M, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15684820 Tienda Honeywell Fluka Productos
1 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
10 L
Código de producto. 15684820
Marca: Honeywell-Fluka 351251L
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Volumétrico, 0,1 M de KOH (0,1 N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-58-3
Fórmula molecular HKO
Peso molecular (g/mol) 56.11
Número MDL MFCD00003553
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Nombre IUPAC potasio;hidróxido
SMILES [OH-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydroxide solution
Fórmula lineal KOH
Concentración 0.1M
Número UN NONH for all modes of transport
Cantidad 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.11g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hydroxide solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium hydroxide;caustic potash
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
    Days
    17
    Hours
    6
    Minutes
    57
    Seconds
    16
Título del producto
Solución de hidróxido de potasio, 0,1 M, Honeywell Fluka™ >