Learn More
Solución de hidróxido de potasio, 0,1M en metanol, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15663550
Solución de hidróxido de potasio, 0,1M en metanol, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15663550 Tienda Honeywell Fluka Productos
2 L
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2 L
Código de producto. 15663550
Marca: Honeywell-Fluka 3193332L
Solicitar formato a granel o personalizado
Volumétrica, 0,1 M de KOH en metanol (0,1 N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-58-3
Fórmula molecular HKO
Peso molecular (g/mol) 56.11
Número MDL MFCD00003553
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Hydroxide Solution
Fórmula lineal KOH
Concentración 0.1M in methanol
Número UN 1230
Densidad 0.81g/mL at 25°C
Cantidad 2 L
Nombre IUPAC potasio;hidróxido
Temperatura de inflamación 11°C (51.8°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.11g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hydroxide solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: methanol, potassiumhydroxide
Título del producto
Solución de hidróxido de potasio, 0,1M en metanol, Honeywell Fluka™ >