Learn More
Solución de hidróxido de potasio, 1 M (1 N), concentrado estándar NIST, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
Código de producto. 10346140
6 Ampules, Ampolla
Click to view available options
Cantidad:
6 Ampules
Envase:
Ampolla
Especificaciones
Color Incolora
Número MDL 3553
Cantidad 6 Ampules
Envase Ampolla
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hydroxide solution, concentrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.
Título del producto
Solución de hidróxido de potasio, 1 M (1 N), concentrado estándar NIST, para análisis volumétrico, Fisher Chemical >