Learn More
Solución de hidróxido de potasio, 0,1 M, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
Código de producto. 12960874
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Envase:
Frasco
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydroxide solution
Concentración 0.1M
CAS 1310-58-3, 7732-18-5
Envase Frasco
Cantidad 1000 mL
Fórmula molecular HKO
Número MDL MFCD00003553
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].[K+]
Nombre IUPAC hidróxido de potasio
Peso molecular (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Grado Farmacopea Europea farmacopea Referencia
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hydroxide 0.1M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3004800
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.