Learn More
Solución de hidróxido de potasio, volumétrico, 0,1 M de KOH en etanol (0,1N), Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15694820
compliance-icons compliance-icons
Solución de hidróxido de potasio, volumétrico, 0,1 M de KOH en etanol (0,1N), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15694820 Tienda Honeywell Fluka Productos
1 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 L
Código de producto. 15694820
Marca: Honeywell-Fluka 351271L
Solicitar formato a granel o personalizado
Volumétrico, 0.1 M de KOH en etanol (0,1N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-58-3
Fórmula molecular HKO
Peso molecular (g/mol) 56.11
Número MDL MFCD00003553
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Nombre IUPAC potasio;hidróxido
SMILES [OH-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydroxide solution
Fórmula lineal KOH
Concentración 0.1M in ethanol
Número UN UN1170
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 14°C (57.2°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.11g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hydroxide solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol; ethyl alcohol, Toluene, potassium hydroxide; caustic potash, hydrazine
Título del producto
Solución de hidróxido de potasio, volumétrico, 0,1 M de KOH en etanol (0,1N), Honeywell Fluka™ >