Learn More
Hidróxido de potasio, técnico, ≥85 %, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Descripción
- Productos químicos que no tienen un conjunto de normas establecidas para los niveles de calidad e impureza o para los productos en los que la pureza sea del <90 %
- Puede haber variación en el color y forma física
Especificaciones
Especificaciones
pH | 14 at 20°C |
Color | Blanco |
Punto de ebullición | 1327°C |
Punto de fusión | 360°C |
Densidad | 2.04 g/cu.cm |
Cantidad | 5 kg |
Porcentaje de pureza | ≥85% |
Grado | Técnico |
Envase | Frasco de polietileno |
Presión de vapor | 1mmHg (719°C) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potassium hydroxide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Potassium hydroxide