Learn More
Yoduro de potasio, 99,995 %, (base de trazas metálicas), extra puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10557183
Yoduro de potasio, 99,995 %, (base de trazas metálicas), extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10557183
10 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10557183
Marca: Thermo Scientific Acros 193790100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-11-0
Fórmula molecular IK
Peso molecular (g/mol) 166
Número MDL MFCD00011405
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nombre IUPAC potasio; yoduro
SMILES [K+].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1330.0°C
Nombre del producto químico o material Potassium iodide
Punto de fusión 680.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo o cristales
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.995%
Fórmula lineal KI
Fieser 06,227; 11,440
Índice Merck 15, 7764
Información de solubilidad Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 166
Porcentaje de pureza 99.995%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0463462 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/06/2024 Catalog Number193790100,193790500,193792500
Número de loteA0462929 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/05/2024 Catalog Number193790100,193790500,193792500
Número de loteA0461876 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/04/2024 Catalog Number193790100,193790500,193792500
Número de loteA0460839 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2024 Catalog Number193790100,193790500,193792500
Número de loteA0458885 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/12/2023 Catalog Number193790100,193790500,193792500
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium iodide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Yoduro de potasio, 99,995 %, (base de trazas metálicas), extra puro, Thermo Scientific Chemicals >