Learn More
Yoduro de potasio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10174943
Yoduro de potasio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10174943
2.5 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Código de producto. 10174943
Marca: Thermo Scientific Acros 373650025
Solicitar formato a granel o personalizado
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-11-0
Fórmula molecular IK
Peso molecular (g/mol) 166
Número MDL MFCD00011405
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nombre IUPAC potasio; yoduro
SMILES [K+].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1330.0°C
Nombre del producto químico o material Potassium iodide
Punto de fusión 680.0°C
Color Claro a blanco
pH 6.0 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
Forma física Escamas o polvo
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (on dry substance) (Argentometry)
Fórmula lineal KI
Fieser 06,227; 11,440
Índice Merck 15, 7764
Información de solubilidad Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 166
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Pérdida por secado 0.2 % max. (150°C, 6 hrs)
Envase Frasco de plástico
Densidad 3.13
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteBS24/039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number373655000,373651000,373650025
Número de lote2402144 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number373655000,373651000,373650025
Número de lote2498832 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number373655000,373651000,373650025
Número de lote2417628 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number373655000,373651000,373650025
Número de lote2493232 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number373655000,373651000,373650025
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Yoduro de potasio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals >