Learn More
Yoduro de potasio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
5000 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yoduro de potasio se utiliza en formulaciones farmacéuticas y en películas fotográficas como fuente de yodo. Se utiliza muy a menudo como reactivo analítico en tritaciones yodométricas. Además de su aplicación como fuente de yoduro para producir compuestos de yodo orgánico, como en las reacciones de Sandmeyer, el yoduro de potasio se utiliza muy a menudo como catalizador nucleofílico para varias reacciones de alquilación.
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Siendo un agente reductor suave, se convierte en yodo mediante reactivos oxidantes. El yoduro de potasio debe manipularse con guantes, ya que es un levemente irritante.
El yoduro de potasio se utiliza en formulaciones farmacéuticas y en películas fotográficas como fuente de yodo. Se utiliza muy a menudo como reactivo analítico en tritaciones yodométricas. Además de su aplicación como fuente de yoduro para producir compuestos de yodo orgánico, como en las reacciones de Sandmeyer, el yoduro de potasio se utiliza muy a menudo como catalizador nucleofílico para varias reacciones de alquilación.
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Siendo un agente reductor suave, se convierte en yodo mediante reactivos oxidantes. El yoduro de potasio debe manipularse con guantes, ya que es un levemente irritante.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1330 °C |
| Nombre del producto químico o material | Potassium iodide |
| Punto de fusión | 681 °C |
| Cantidad | 50 g |
| Índice Merck | 14,7643 |
| Información de solubilidad | Soluble in water |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.01 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Olor | Odorless |
| Índice de refracción | 1.677 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potassium iodide
- Peligro
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- MIXTURE LIST-Contém: potassium iodide