Learn More
Yoduro de potasio, reactivo ACS, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15662170
Yoduro de potasio, reactivo ACS, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15662170 Tienda Honeywell Fluka Productos
500 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Código de producto. 15662170
Marca: Honeywell-Fluka 221945500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Reactivo ACS, ≥99,0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-11-0
Fórmula molecular IK
Peso molecular (g/mol) 166.003
Número MDL MFCD00011405
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nombre IUPAC potasio; yoduro
SMILES [K+].[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Iodide
Cantidad 500 g
Fórmula lineal KI
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 166g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Presión de vapor 1mmHg (745°C)
Título del producto
Yoduro de potasio, reactivo ACS, Honeywell Fluka™ >