Learn More
Yoduro potásico, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
3 kg
Descripción
IK, CAS Number-7681-11-0, kali iodide, asmofug e, thyro-block, pima, potassium monoiodide, knollide, kisol, potassium diiodide, potassium iodide ki, potassium iodide, 500g, 1330 deg.C, CHEBI:8346, White, 166g/mol, NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M, potassium;iodide, 680 deg.C, 11405, 166.003
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1330 °C |
Punto de fusión | 680 °C |
Color | Blanco |
pH | Desde 6 hasta 8 |
Forma física | Maciza |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 166g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Presión de vapor | 1mmHg 745 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potasio Yoduro
- Peligro
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- MIXTURE LIST-Contém: Potassium iodide
Título del producto
Yoduro potásico, certificado AR de análisis, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido