Learn More
Yoduro de potasio, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10489180
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Yoduro de potasio, extra puro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-11-0
Fórmula molecular IK
Peso molecular (g/mol) 166.003
Número MDL 11405
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nombre IUPAC potasio; yoduro
SMILES [K+].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1330 °C
Punto de fusión 680 °C
Color Blanco
pH Desde 6 hasta 8
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 1mmHg 745
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potasio Yoduro
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.