Learn More
Yoduro de potasio, puriss. p.a., react. ISO, React. farmacopea europea, ≥99,5 %, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
6 x 100 g
6 x 250 g
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
5 Kg
50 Kg
500 g
paquete de 4
paquete de 6
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1,323°C |
| Nombre del producto químico o material | Potassium iodide |
| Punto de fusión | 681°C (literature) |
| Nombre de nota | Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5% |
| % máx. CAS | 100.0000% |
| Cantidad | 6 x 250 g |
| Fórmula lineal | KI |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166 |
| Porcentaje de pureza | >99.5% |
| Grado | Puriss. P.a. |
| Mostrar más |