Learn More
Yoduro de potasio (gránulos blancos de flujo libre), Fisher BioReagents
Produktkod. 10658393
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Förpackningsstorlek
500 g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10658393
missing translation for 'mfr': Fisher BioReagents BP367500
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 7681-11-0 | IK | 166.003 g/mol
Frasco de polietileno; 500 g
Esta sal de potasio se utiliza en tampones para aplicaciones de biología molecular y cultivo celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Punto de ebullición 1330 °C
Nombre del producto químico o material yoduro de potasio
Punto de fusión 680 °C
CAS 7681-11-0
Color Blanco
pH De 6 a 8
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0 %
Fórmula molecular IK
Índice Merck 15, 7764
Sinónimo yoduro de potasio, yoduro de potasio ki, yoduro de Kali, diyoduro de potasio, monoyoduro de potasio, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[I-]
Nombre IUPAC potasio; yoduro
Peso molecular (g/mol) 166.003
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Formula Weight (peso de la fórmula) 166
Porcentaje de pureza ≥99.0 %
Identificación Supera pruebas
Pérdida por secado 0.2 % máx.
Envase Frasco de polietileno
Presión de vapor 1 mmHg a 745 °C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium iodide
Signalord
  • Peligro
Riskkategorier
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Faroangivelser
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Skyddsangivelse
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.