Learn More
Manganato de potasio, Thermo Scientific Chemicals
88.04€ - 305.52€
CAS | 10294-64-1 |
---|---|
Fórmula molecular | K2MnO4 |
Peso molecular (g/mol) | 197.13 |
Número MDL | MFCD00043089 |
Clave InChI | XKYFHUXZPRFUTH-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | potassium manganate, unii-5pi213d3us, dipotassium dioxido dioxo manganese, acmc-1buxv, manganic acid h2mno4 , dipotassium salt, potassium manganate 10g, 2k.mno4, manganic acid h2mno4 , potassium salt 1:2 |
PubChem CID | 160931 |
Nombre IUPAC | dipotasio;dioxido(dioxo)manganeso |
SMILES | [K+].[K+].[O-][Mn]([O-])(=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11368308
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039506.09 |
10 g |
88.04€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11378308
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039506.18 |
50 g |
305.52€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
It serves as an oxidizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
10294-64-1 | |
197.13 | |
XKYFHUXZPRFUTH-UHFFFAOYSA-N | |
160931 | |
[K+].[K+].[O-][Mn]([O-])(=O)=O |
K2MnO4 | |
MFCD00043089 | |
potassium manganate, unii-5pi213d3us, dipotassium dioxido dioxo manganese, acmc-1buxv, manganic acid h2mno4 , dipotassium salt, potassium manganate 10g, 2k.mno4, manganic acid h2mno4 , potassium salt 1:2 | |
dipotasio;dioxido(dioxo)manganeso |
Especificaciones
Potassium manganate | |
10294-64-1 | |
K2MnO4 | |
potassium manganate, unii-5pi213d3us, dipotassium dioxido dioxo manganese, acmc-1buxv, manganic acid h2mno4 , dipotassium salt, potassium manganate 10g, 2k.mno4, manganic acid h2mno4 , potassium salt 1:2 | |
XKYFHUXZPRFUTH-UHFFFAOYSA-N | |
dipotasio;dioxido(dioxo)manganeso | |
160931 |
190°C (decomposition) | |
Polvo | |
MFCD00043089 | |
Soluble in water | |
[K+].[K+].[O-][Mn]([O-])(=O)=O | |
197.13 | |
197.13 |
Seguridad y manipulación
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:5,1; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-665-2
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno
- Potassium manganate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Potassium manganate