Learn More
Metabisulfito de potasio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10244110 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 GR
10244110 500 g 500 GR
10588440 1 kg 1 KG
2 options
Código de producto. 10244110
Marca: Fisher Chemical P/5960/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Metabisulfito de potasio, certificado AR para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16731-55-8
Fórmula molecular K2O5S2
Peso molecular (g/mol) 222.31
Número MDL MFCD00167605
Clave InChI RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
PubChem CID 28019
Nombre IUPAC Sulfinatosulfonato de dipotasio
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 150°C
Color Blanco
pH 3.5 to 4.5
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.33g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium metabisulfite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.