Learn More
Solución de nitrato de potasio, 10 %, Reagecon™
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Descripción
La capa de vidrio y las uniones de referencia de los electrodos de pH deben estar húmedos cuando no están en uso para permanecer operativas y funcionando a niveles óptimos. El cloruro de potasio no puede usarse con medios que contengan iones de Hg++, Cu++, Ag+ o Pb++, ya que forman precipitados insolubles con Cl– que bloquearán el diafragma. El nitrato de potasio es una solución de puente de unión doble que puede usarse en este caso.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitrato potásico |
| CAS | 7757-79-1 |
| Color | Incolora |
| Concentración | 10 % (p/v) |
| Para utilizar con (equipo) | Electrodos de pH de unión doble |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 100 mL |
| Fórmula molecular | KNO3 |
| Número MDL | MFCD00011409 |
| Información de solubilidad | Miscible en agua |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- ELECTRODE FILLING SOLUTION 10% POTASSIUM NITRATE
- Peligro
- Líquido comburente Categoría 2
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: potassium nitrate