Learn More
Potassium Nitrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T.Baker™
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.