Learn More
Potasio oxalato monohidrato, 99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium oxalate monohydrate |
Punto de fusión | 356.0°C |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Envase | Frasco de plástico |
Fórmula lineal | KO2CCO2K·H2O |
Cantidad | 500 g |
Índice Merck | 15, 7772 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 364g/L (20°C) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potassium oxalate monohydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.