Learn More
Perclorato de potasio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453674
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11453674
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11296.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7778-74-7 | ClKO4 | 138.54 g/mol
Potassium perchlorate is used in ammunition percussion caps, explosive primers, fireworks and propellants. It acts as a solid rocket propellant. It is also used as an oxidizer in colored pyrotechnic compositions and flash powder. It is used as an antithyroid and involved in the treatment of hyperthyroidism. The mixture of anthracene and sulfur with potassium perchlorate is used for generating black smoke signaling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El perclorato de potasio se utiliza en las cápsulas de percusión de municiones, cebadores explosivos, fuegos artificiales y propulsantes. Actúa como un propelente de cohetes sólido. También se utiliza como oxidante en composiciones pirotécnicas de color y polvo de destello. Se utiliza como antitiroideo y participa en el tratamiento del hipertiroidismo. La mezcla de antraceno y azufre con perclorato de potasio se utiliza para generar señales de humo negro.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en acetona. Insoluble en etanol, acetato de etilo y éter.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes reductores fuertes, metales en polvo, ácidos fuertes y alcoholes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-74-7
Fórmula molecular ClKO4
Peso molecular (g/mol) 138.54
Número MDL MFCD00011362
Clave InChI YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
PubChem CID 516900
SMILES [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium perchlorate
Punto de fusión 301°C to 304°C
Cantidad 100 g
Número UN UN1489
Índice Merck 14,7653
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in acetone. Insoluble in ethanol,ethyl acetate and ether.
Nombre IUPAC potasio; perclorato
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.55
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.52
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium perchlorate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sólido comburente Categoría 1
Hazard Statement
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium perchlorate
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.