Learn More
Periodato de potasio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493694
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
Código de producto. 11493694
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11308.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7790-21-8 | IKO4 | 229.999 g/mol
Potassium periodate is used as an oxidizing agent in organic synthesis and an analytical reagent for the determination of potassium and cerium. It is also used in colorimetric estimation of manganese. It reacts with ammonium cerium(IV) nitrate to prepare tris[trinitratocerium(IV)] paraperiodate which finds application as an oxidant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El periodato de potasio se utiliza como agente oxidante en la síntesis orgánica y como reactivo analítico para la determinación del potasio y el cerio. También se utiliza en la estimación colorimétrica del manganeso. Reacciona con el nitrato de cerio(IV) y amonio para preparar el paraperiodato de tris[trinitratocerio(IV)] que se aplica como oxidante.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes reductores fuertes, metales en polvo y aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-21-8
Fórmula molecular IKO4
Peso molecular (g/mol) 229.999
Número MDL MFCD00011407
Clave InChI FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1
PubChem CID 516896
Nombre IUPAC potasio; peryodato
SMILES [O-]I(=O)(=O)=O.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium periodate
Punto de fusión 582°C
Cantidad 100 g
Número UN UN1479
Índice Merck 14,7654
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 230
Porcentaje de pureza 99%
Densidad 3.618
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.