Learn More
Potassium permanganate, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., USP, 99 to 100.5%, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15621280
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, 99-100.5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7722-64-7
Fórmula molecular KMnO4
Peso molecular (g/mol) 158.032
Número MDL MFCD00011364
Clave InChI VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
PubChem CID 516875
Nombre IUPAC Potasio;permanganato
SMILES [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Permanganate
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Cantidad 2.5 kg
Número UN 1490
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.03g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 100.5%
Grado puriss.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium permanganate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium permanganate