Learn More
Fosfato de potasio, anhidro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388708
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
11388708 5 kg 5 Kg
11378708 250 g 250 g
11398708 1 kg 1 Kg
3 options
Código de producto. 11388708
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041587.A7
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7778-53-2 | K3O4P | 212.265 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-53-2
Fórmula molecular K3O4P
Peso molecular (g/mol) 212.265
Número MDL MFCD00036295
Clave InChI LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321
PubChem CID 62657
Nombre IUPAC tripotasio; fosfato
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Potassium phosphate
Punto de fusión 1340°C
Nombre de nota anhydrous
Forma física Granular
Cantidad 5 kg
Índice Merck 14,7660
Información de solubilidad Soluble in water; Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.27
Porcentaje de pureza 97%
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.564
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.