Learn More
Fosfato potásico, dibásico, 99+ %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
Fosfato potásico, dibásico, +99 %, para análisis, anhidro, ACROS Organics, cantidad: 5kg, Envasado: Bidón de plástico, CAS: 7758-11-4, blanco, grado: Análisis, punto de fusión: 340,0 °C, Fórmula molecular: HK2O4P, Peso molecular: 174,18, Porcentaje de pureza: 99 +%, pH: De 8,5 a 9,6 (sol. 5 % a 20 °C)
Para análisis
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Fosfato potásico, dibásico |
Punto de fusión | 340.0 °C |
Color | Blanco |
pH | De 8.5 a 9.6 (5 % de solución a 20 °C) |
Forma física | Polvo cristalino fino |
Cantidad | 1 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+ % |
Fórmula lineal | K2HPO4 |
Índice Merck | 15,7779 |
Información de solubilidad | Solubilidad en agua: 1600 g/l (20 °C). Otras solubilidades: ligeramente soluble en alcohol |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468754 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 215472500,215470010,215470050 |
A0466047 | Certificado de análisis | 19/09/2024 | 215472500,215470010,215470050 |
A0399063 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 215472500,215470010,215470050 |
A0450732 | Certificado de análisis | 02/05/2023 | 215472500,215470010,215470050 |
A0395333 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 215472500,215470010,215470050 |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Fosfato potásico, dibásico, 99+ %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido