Learn More
Fosfato de potasio dibásico (polvo cristalino blanco fino), Fisher BioReagents™ Código de producto.: 10468153
Fosfato de potasio dibásico (polvo cristalino blanco fino), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10468153
1 kg, Frasco de polietileno
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Código de producto. 10468153
Marca: Fisher BioReagents BP3631
Solicitar formato a granel o personalizado
Fosfato de potasio dibásico (polvo cristalino blanco fino)
Esta sal de potasio se utiliza en tampones para aplicaciones de biología molecular y cultivo celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-11-4
Fórmula molecular HK2O4P
Peso molecular (g/mol) 174.17
Clave InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Nombre IUPAC dipotasio; fosfato de hidrógeno
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Phosphate Dibasic
Punto de fusión 340°C
Color Blanco
pH 8.5 to 9.6
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98.0 %
Índice Merck 15, 7779
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.18
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Identificación Pass Test
Pérdida por secado 1.0% max.
Envase Frasco de polietileno
Información de descomposición >180°C
Título del producto
Fosfato de potasio dibásico (polvo cristalino blanco fino), Fisher BioReagents™ >