Learn More
Fosfato de potasio, monobásico, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10493465
Fosfato de potasio, monobásico, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10493465
2.5 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10493465
Marca: Thermo Scientific Acros 424200025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136.08
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium phosphate, monobasic
Punto de fusión 253.0°C
Color Incoloro a blanco
pH 4.1 to 4.5 (5% soln. at 25°C)
Forma física Crystals
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal KH2PO4
Índice Merck 15, 7780
Información de solubilidad Solubility in water: 222g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Nombre IUPAC potasio;fosfato de dihidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.09
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Pérdida por secado 0.2% max. (2 g, 105°C, 2 hrs)
Envase Frasco de plástico
Información de descomposición >250°C
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0465550 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/08/2024 Catalog Number424200250,424200025,424205000
Número de loteB0155103 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/07/2024 Catalog Number424200250,424200025,424205000
Número de loteA0457361 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/06/2024 Catalog Number424200250,424200025,424205000
Número de loteA0457362 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/06/2024 Catalog Number424200250,424200025,424205000
Número de loteB0155523 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number424200250,424200025,424205000
RUO – Research Use Only
Título del producto
Fosfato de potasio, monobásico, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals >