Learn More
Fosfato de potasio, monobásico, +99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10185203 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 KG
2.50 KG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10185203 10 kg Tambor de plástico 10 KG
10781521 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
2 options
Código de producto. 10185203
Marca: Thermo Scientific Acros 271080100
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136.08
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium phosphate, monobasic
Punto de fusión 253.0°C
Color Blanco
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 10 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal KH2PO4
Índice Merck 15, 7780
Información de solubilidad Solubility in water: 222g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Nombre IUPAC potasio;fosfato de dihidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.09
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Pure
Pérdida por secado 0.5% max. (130°C)
Envase Tambor de plástico