Learn More
Potassium phosphate monobasic, ACS Reagent, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15697990
Potassium phosphate monobasic, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15697990 Tienda Honeywell Fluka Productos
6 x 500 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Código de producto. 15697990
Marca: Honeywell-Fluka P06626X500G
Solicitar formato a granel o personalizado
ACS Reagent,≥99.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136.08
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
Nombre IUPAC potasio;fosfato de dihidrógeno
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium phosphate monobasic
Cantidad 6 x 500 g
Fórmula lineal KH2PO4
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.09g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Densidad 2.338g/mL at 25°C
Título del producto
Potassium phosphate monobasic, ACS Reagent, Honeywell Fluka™ >