Learn More
Potassium Phosphate, Monobasic, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Código de producto. 15588094
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136.08
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de potasio
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Phosphate
Nombre de nota Monobasic
Forma física Crystals
Cantidad 2.5 kg
Notas de grado de pureza Meets ACS reagent chemical requirements
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.09
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 2.34kg