Learn More
Potassium Phosphate, Monobasic, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Phosphate |
| Nombre de nota | Monobasic |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 500 g |
| Notas de grado de pureza | Meets ACS reagent chemical requirements |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.09 |
| Grado | Reactivo ACS BAKER ANALYZED |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Gravedad específica | 1L = 2.34kg |