Learn More
Fosfato de potasio monobásico, cumple con las especificaciones analíticas de la NF y la Farmacopea Europea, E340, anhidro, 100,5 % (calc. de la sustancia en seco), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15610730 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
50 Kg
500 g
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. 15610730
Marca: Honeywell-Fluka 042435KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Cumple las especificaciones analíticas de la NF y la Farmacopea Europea, E340, anhidro, 98-100,5 % (calc. de la sustancia en seco)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136.08
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Phosphate Monobasic
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.NF
Forma física Anhydrous
Cantidad 5 kg
Fórmula lineal KH2PO4
Número UN NONH for all modes of transport
Información de solubilidad 4.5parts soluble in water, insoluble in alcohol
Nombre IUPAC potasio;fosfato de dihidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.09g/mol
Porcentaje de pureza 98 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Envase Frasco de plástico
Densidad 2.338g/mL at 25°C