Learn More
Fosfato de potasio tribásico, 90+ %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17211312
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-53-2
Fórmula molecular K3O4P
Peso molecular (g/mol) 212.27
Clave InChI LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC fosfato de tripotasio
SMILES [K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium phosphate tribasic
Punto de fusión 1340.0°C
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 90+%
Fórmula lineal K3PO4
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 508 g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.27
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium phosphate tribasic
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Phosphoric acid, tripotassium salt