Learn More
Ftalimida de potasio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439033
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
Código de producto. 11439033
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11134.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1074-82-4 | C8H4KNO2 | 185.22 g/mol
Potassium phthalimide is used as an intermediate in the synthesis of N-alkylated phthalimides, which is involved in the preparation of primary amines (Gabriel synthesis) by the hydrolysis reaction. It is also used as an intermediate for synthetic indigo, pigments, dyes and pharmaceuticals. Further, it is employed as an organocatalyst for the cyanosilylation of various carbonyl compounds under extremely mild conditions. In addition to this, it serves as a reagent for the transformation of allyl- and alkyl halides into protected primary amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La ftalimida potásica se utiliza como intermediario en la síntesis de ftalimidas N-alquiladas, que está implicada en la preparación de aminas primarias (síntesis Gabriel) por la reacción de hidrólisis. También se utiliza como intermediario para el índigo sintético, pigmentos, tintes y productos farmacéuticos. Además, se emplea como organocatalizador para la cianosilación de varios compuestos carbonilo en condiciones extremadamente suaves. Además de esto, sirve como un reactivo para la transformación de haluros de alilo y alquilo en aminas primarias protegidas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1074-82-4
Fórmula molecular C8H4KNO2
Peso molecular (g/mol) 185.22
Número MDL MFCD00005887
Clave InChI FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium phthalimide, potassium 1,3-dioxoisoindolin-2-ide, n-potassiophthalimide, phthalimide potassium salt, n-potassium phthalimide, unii-x6kka27dil, phthalimide, potassium salt, potassium phthalamide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, potassium salt, x6kka27dil
PubChem CID 3356745
Nombre IUPAC potasio; isoindol-2-ida-1,3-diona
SMILES [K+].O=C1[N-]C(=O)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium phthalimide
Punto de fusión >300°C
Densidad 1.63
Cantidad 100 g
Beilstein 3598719
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.23
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.