Learn More
Selenato de potasio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium selenate |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo de malla -100 |
| Cantidad | 2 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% (metals basis) |
| Información de solubilidad | Soluble in water |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.16 |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Densidad | 3.07 g/cm3 at 20°C |