Learn More
Potassium selenate, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15473117
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium selenate
CAS 7790-59-2
Cantidad 10 g
Fórmula molecular K2O4Se
Número MDL MFCD00054125
Número UN UN2630
Índice Merck 14,7666
Sinónimo potassium selenate, dipotassium selenate, unii-99798pu7mi, selenic acid, dipotassium salt, 2k.so4e, selenic acid solution, selenic acid, potassium salt 1:2, selenic acid solution, 40 wt. % in water 100g
Clave InChI YAZJAPBTUDGMKO-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-][Se](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Nombre IUPAC dipotasio;selenato
Peso molecular (g/mol) 221.164
PubChem CID 62680
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.16
Porcentaje de pureza 99%