Learn More
Tartrato de sodio potásico tetrahidrato, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium sodium tartrate tetrahydrate |
| Punto de fusión | 70.0°C to 80.0°C |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Fórmula lineal | KO2CCH(OH)CH(OH)CO2Na·4H2O |
| Índice Merck | 15,779 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 630g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.22 |
| Grado | Reactivo ACS |
| Envase | Frasco de plástico |