Learn More
Tartrato de sodio potásico tetrahidrato, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12675067 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
12675067 100 g 100 GR
12685067 500 g 500 GR
12643600 2.5 kg 2.50 KG
3 options
Código de producto. 12675067
Marca: Thermo Scientific Acros 447221000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6381-59-5 | C4H4KNaO6·4H2O | 282.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6381-59-5
Fórmula molecular C4H4KNaO6·4H2O
Peso molecular (g/mol) 282.22
Clave InChI VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
Nombre IUPAC potasio;sodio;2,3-dihidroxibutanodioato;tetrahidrato
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium sodium tartrate tetrahydrate
Punto de fusión 70.0°C to 80.0°C
Cantidad 100 g
Fórmula lineal KO2CCH(OH)CH(OH)CO2Na·4H2O
Índice Merck 15,779
Información de solubilidad Solubility in water: 630g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.22
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico