Learn More
Potasio, sólido, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium |
Color | Plata |
Aspecto | Silver colored solid |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.95% |
Cantidad | 1 g |
Olor | Odorless |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
N22J002 | Certificado de análisis | 09/05/2023 | 010299.03,010299.06 |
N21J021 | Certificado de análisis | 09/05/2023 | 010299.03,010299.06 |
R23I009 | Certificado de análisis | 06/06/2022 | 010335.A1,010299.03,010299.06 |
R02I023 | Certificado de análisis | 21/05/2022 | 010335.A1,010299.03,010299.06 |
F06T014 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 010335.A1,010299.03,010299.06 |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Potasio, sólido, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido