Learn More
Potasio, sólido, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11321398
Potasio, sólido, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321398
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11321398
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010299.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-09-7
Fórmula molecular K
Peso molecular (g/mol) 39.10
Número MDL MFCD00133776
Clave InChI ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atom
PubChem CID 5462222
ChEBI CHEBI:26216
Nombre IUPAC potasio
SMILES [K]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium
Color Plata
Aspecto Silver colored solid
Densidad 0.86g/cm3
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95%
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN22J002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/05/2023 Catalog Number010299.03,010299.06
Número de loteN21J021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/05/2023 Catalog Number010299.03,010299.06
Número de loteR23I009 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/06/2022 Catalog Number010335.A1,010299.03,010299.06
Número de loteR02I023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/05/2022 Catalog Number010335.A1,010299.03,010299.06
Número de loteF06T014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number010335.A1,010299.03,010299.06
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium Metal
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium
RUO – Research Use Only
Título del producto
Potasio, sólido, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >