Learn More
Solución patrón de potasio, 1000 μg/ml, Spectro ECON, Chem-Lab
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Descripción
Esta solución patrón de sodio contiene una concentración precisa de 990–1010 μg/ml de K1+ ±0,5 %. Se utiliza para determinar la concentración de soluciones en valoraciones. El patrón de potasio se ha utilizado en espectroscopia de absorción atómica.
Especificaciones
Concentración | 990–1010μg/mL K1+ (±0.5%) |
CAS | 7447-40-7, 7732-18-5 |
Cantidad | 500 mL |
Color | Incolora |
Fórmula molecular | ClK |
Número MDL | MFCD00011360 |
Clave InChI | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Nombre IUPAC | potasio;cloruro |
Peso molecular (g/mol) | 74.55 |