Learn More
Sulfato de potasio, +99 %, para análisis, polvo anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10052720 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
5 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10052720 500 g Frasco de plástico 500 GR
10502364 5 kg Frasco de plástico 5 KG
2 options
Código de producto. 10052720
Marca: Thermo Scientific Acros 207775000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-80-5
Fórmula molecular K2O4S
Peso molecular (g/mol) 174.25
Número MDL MFCD00011388
Clave InChI OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1689.0°C
Nombre del producto químico o material Potassium sulfate
Punto de fusión 1067.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
pH 6 to 8 (5% soln. at 20°C)
Forma física Cristales muy finos o polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal K2SO4
Índice Merck 15, 7793
Información de solubilidad Solubility in water: 110g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Nombre IUPAC dipotasio; sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.25
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Densidad 2.66