Learn More
Sulfato de potasio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10294630
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Sulfato de potasio, certificado AR para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-80-5
Fórmula molecular K2O4S
Peso molecular (g/mol) 174.25
Número MDL MFCD00011388
Clave InChI OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1689°C
Punto de fusión 1067°C
Color Blanco
pH 6 to 8
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Nombre IUPAC sulfato de dipotasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.25g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo