Learn More
Potassium sulfate, meets analytical spec. of Ph. Eur., 99-101%, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15661180
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Envase:
Caja de cartón de fibra
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Meets analytical specification of Ph. Eur., 99-101%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-80-5
Fórmula molecular K2O4S
Peso molecular (g/mol) 174.25
Número MDL MFCD00011388
Clave InChI OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Sulfate
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph.Eur.
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal K2SO4
Número UN NONH for all modes of transport
Información de solubilidad Insoluble in alcohol, Soluble in boiling water 1gm/4mL, Soluble in glycerol 1gm/75mL, Soluble in water 1gm/8.3mL
Nombre IUPAC dipotasio; sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.26g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 101%
Envase Frasco de polietileno